Learn More
Bromuro de terc-butilo, +98 %, estabilizado con carbonato de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473950 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11473950 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13727.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El bromuro de terc-butilo se utiliza como materia prima en la química orgánica sintética. Se utiliza para estudiar la deadenilación masiva de nucleósidos basados en adenina.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El bromuro de terc-butilo se utiliza como materia prima en la química orgánica sintética.Se utiliza para estudiar la desadenilación masiva de nucleósidos basados en adenina.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl Bromide
Nombre de nota stabilized with potassium carbonate
CAS 507-19-7
Punto de fusión °C to 20°C
Densidad 1.210
Punto de ebullición 74°C to 76°C
Temperatura de inflamación 18°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%, stabilized with potassium carbonate
Fórmula molecular C4H9Br
Índice de refracción 1.428
Número MDL MFCD00000125
Cantidad 25 g
Número UN UN2342
Beilstein 1730892
Índice Merck 14,1555
Sinónimo tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane
Información de solubilidad Immiscible with water.
Clave InChI RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)Br
Nombre IUPAC 2-bromo-2-metilpropano
Peso molecular (g/mol) 137.02
PubChem CID 10485
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.02
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido