Learn More
Bromuro de terc-butilo, +98 %, estabilizado con carbonato de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454744
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454744 500 g 500 g
11444744 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454744 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13727.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 507-19-7 | C4H9Br | 137.02 g/mol
El bromuro de terc-butilo se utiliza como materia prima en la química orgánica sintética. Se utiliza para estudiar la deadenilación masiva de nucleósidos basados en adenina.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El bromuro de terc-butilo se utiliza como materia prima en la química orgánica sintética.Se utiliza para estudiar la desadenilación masiva de nucleósidos basados en adenina.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 507-19-7
Fórmula molecular C4H9Br
Peso molecular (g/mol) 137.02
Número MDL MFCD00000125
Clave InChI RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane
PubChem CID 10485
Nombre IUPAC 2-bromo-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl bromide
Nombre de nota stabilized with potassium carbonate
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.21
Punto de ebullición 74°C to 76°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%, stabilized with potassium carbonate
Índice de refracción 1.428
Cantidad 500 g
Número UN UN2342
Beilstein 1730892
Índice Merck 14,1555
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.02
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido