Learn More
Biciclo[2.2.2]fosforotionato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Bicyclo[2.2.2]phosphorothionate |
| CAS | 70636-86-1 |
| Fórmula molecular | C8H15O3PS |
| Cantidad | 4 mg |
| Sinónimo | 4-tert-Butyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-thione, TBPS, tert-Butylbicyclophosphorothionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15O3PS/c1-7(2,3)8-4-9-12(13,10-5-8)11-6-8/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C12COP(=S)(OC1)OC2 |
| Nombre IUPAC | 4-terc-butil-1-sulfanilideno-2,6,7-trioxa-1 λ5-fosfabiciclo[2.2.2]octano |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.048 |