Learn More
Alcohol terc-butílico, TRC
Código de producto. 30422667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422667 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30422667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT11754050ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert.-Butanol
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4 H10 O
Cantidad 50 mL
Sinónimo tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methylpropane, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)O
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 74.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0732