Learn More
Alcohol terc-butílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | tert.-Butanol |
| CAS | 75-65-0 |
| Fórmula molecular | C4 H10 O |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methylpropane, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 74.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.0732 |