Learn More
Alcohol terc-butílico, TRC
Código de producto. 30410379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410379 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30410379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT11754025ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert.-Butanol
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4 H10 O
Cantidad 25 mL
Sinónimo tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methylpropane, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)O
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 74.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0732