Learn More
Tert-Butyl Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10458400 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10458400 500 mL Frasco de HDPE 500 ML
10121710 2.5 L Frasco de HDPE 2.50 LT
10611854 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10458400 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/5250/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL 4464
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
pH 7
Punto de fusión 25°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Presión de vapor 36mbar at 20°C
Viscosidad 6.43 mPaS (25°C)
Punto de ebullición 83°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.