Learn More
Alcohol terc-butílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368745 2500 mL 2.50 litro
11348745 250 mL 250 ml
11358745 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12338.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74.123 g/mol
tert-Butyl alcohol is used as a solvent and ethanol denaturant. It is an active ingredient of paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El alcohol de terc-butilo se utiliza como disolvente y desnaturalizante de etanol. Es un ingrediente activo del quita pinturas. Actúa como intermedio en la producción de éter de butilo terciario de metilo y éter de butilo terciario de etilo mediante reacción con metanol y etanol. También se utiliza en la preparación de cloruro de terc-butilo, hidroperóxido de terc-butilo, isobutileno y metacrilato de metilo. Sirve como aditivo de combustible, así como reforzador de octanaje de gasolina.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter etílico y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cobre, metales alcalinos y aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004464
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl alcohol
Punto de fusión 25°C
Densidad 0.786
Punto de ebullición 83°C
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Índice de refracción 1.387
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1120
Beilstein 906698
Índice Merck 14,1542
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl alcohol