Learn More
acrilato de terc-butilo (estabilizado con MEHQ), TRC
Código de producto. 30346916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346916 5 mL 5 ml
30338093 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30346916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6905065ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl Acrylate
CAS 1663-39-4
Fórmula molecular C7H12O2
Cantidad 5 mL
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl 2-Propenoate, 2-Propenoic Acid tert-Butyl Ester, NSC 20950, tert-Butyl 2-Propenoate, tert-Butyl Acrylate, tert-Butyl Propenoate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
Nombre IUPAC terc-butilo prop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 128.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0837