Learn More
acrilato de terc-butilo (estabilizado con MEHQ), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Acrylate |
| CAS | 1663-39-4 |
| Fórmula molecular | C7H12O2 |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl 2-Propenoate, 2-Propenoic Acid tert-Butyl Ester, NSC 20950, tert-Butyl 2-Propenoate, tert-Butyl Acrylate, tert-Butyl Propenoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | terc-butilo prop-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0837 |