Learn More
Acrilato de terc-butilo, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10161052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10161052 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10631663 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10247543 5 L Tambor de plástico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10161052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371130010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1663-39-4 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1663-39-4 , 150-76-5
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00008809
Clave InChI ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 15458
Nombre IUPAC terc-butilo prop-2-enoato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl acrylate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -69.0°C
Densidad 0.8830g/mL
Punto de ebullición 121.0°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.4100 to 1.4120
Cantidad 1 L
Beilstein 02, IV, 1465
Gravedad específica 0.883
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L
Estabilizante 10 to 20ppm MEHQ
Viscosidad 0.9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl acrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.