Learn More
Acrilato de terc-butilo, 99 %, estabilizado con 15 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333986 1000 mL 1 litro
11313986 100 mL 100 ml
11323986 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17169.AU
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1663-39-4 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
tert-Butyl acrylate is a monomer used in the production of poly(tert-butyl acrylate) polymers, poly(acrylic acid) polyelectrolyte brushes and 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-propionic acid tert-butyl ester. It is also used in paints, coatings, high polymer paper conditioner, nursing polymer products and carbonyl reforming polyolefin. Further, it serves as an important raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El acrilato de terc-butilo es un monómero utilizado en la producción de polímeros poli(terc-butilo acrilato), cepillos de polielectrolitos poli(ácido acrílico) y el éster de terc-butilo de ácido 3-(3-metil-but-3-eniloxi)-propiónico. También se utiliza en pinturas, revestimientos, acondicionadores de papel de alto polímero, productos enfermería de polímero y poliolefina reformadora de carbonilo. Además, sirve como una materia prima importante en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1663-39-4
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00008809
Clave InChI ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 15458
Nombre IUPAC terc-butilo prop-2-enoato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl acrylate
Nombre de nota stabilized with 15ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión ∼-69°C
Densidad 0.883
Punto de ebullición 121°C
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Fórmula lineal CH2=CHCOOC(CH3)3
Índice de refracción 1.411
Cantidad 1000 mL
Número UN UN3272
Beilstein 1742329
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 99%