Learn More
Acrilato de terc-butilo, 99 %, estabilizado con 15 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
tert-Butyl acrylate is a monomer used in the production of poly(tert-butyl acrylate) polymers, poly(acrylic acid) polyelectrolyte brushes and 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-propionic acid tert-butyl ester. It is also used in paints, coatings, high polymer paper conditioner, nursing polymer products and carbonyl reforming polyolefin. Further, it serves as an important raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El acrilato de terc-butilo es un monómero utilizado en la producción de polímeros poli(terc-butilo acrilato), cepillos de polielectrolitos poli(ácido acrílico) y el éster de terc-butilo de ácido 3-(3-metil-but-3-eniloxi)-propiónico. También se utiliza en pinturas, revestimientos, acondicionadores de papel de alto polímero, productos enfermería de polímero y poliolefina reformadora de carbonilo. Además, sirve como una materia prima importante en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl acrylate |
| Nombre de nota | stabilized with 15ppm 4-methoxyphenol |
| Punto de fusión | ∼-69°C |
| Densidad | 0.883 |
| Punto de ebullición | 121°C |
| Temperatura de inflamación | 11°C (52°F) |
| Fórmula lineal | CH2=CHCOOC(CH3)3 |
| Índice de refracción | 1.411 |
| Cantidad | 500 mL |
| Número UN | UN3272 |
| Mostrar más |