Learn More
Acrilato de terc-butilo, 99 %, estabilizado con 15 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Conditionnement
11313986 100 mL 100 ml
11323986 500 mL 500 ml
11333986 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11313986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17169.AE
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1663-39-4 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
tert-Butyl acrylate is a monomer used in the production of poly(tert-butyl acrylate) polymers, poly(acrylic acid) polyelectrolyte brushes and 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-propionic acid tert-butyl ester. It is also used in paints, coatings, high polymer paper conditioner, nursing polymer products and carbonyl reforming polyolefin. Further, it serves as an important raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El acrilato de terc-butilo es un monómero utilizado en la producción de polímeros poli(terc-butilo acrilato), cepillos de polielectrolitos poli(ácido acrílico) y el éster de terc-butilo de ácido 3-(3-metil-but-3-eniloxi)-propiónico. También se utiliza en pinturas, revestimientos, acondicionadores de papel de alto polímero, productos enfermería de polímero y poliolefina reformadora de carbonilo. Además, sirve como una materia prima importante en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1663-39-4
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00008809
Clave InChI ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 15458
Nombre IUPAC terc-butilo prop-2-enoato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
Spécification
Nombre del producto químico o material tert-Butyl acrylate
Nombre de nota stabilized with 15ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión ∼-69°C
Densidad 0.883
Punto de ebullición 121°C
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Fórmula lineal CH2=CHCOOC(CH3)3
Índice de refracción 1.411
Cantidad 100 mL
Número UN UN3272
Beilstein 1742329
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl acrylate
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl acrylate
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.