Learn More
terc-Butil acetoacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449003 500 g 500 g
11439003 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11115.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1694-31-1 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
tert-Butyl acetoacetate is used as intermediate for the syntheses of different organic chemicals. Raw material in pharmaceutical Industry, In agrochemical industry. Reagent for Acyloin synthesis and ?,β - unsaturated ketones synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El acetoacetato de terc-butilo se utiliza como intermediario para las síntesis de diferentes sustancias químicas orgánicas. Materia prima en la industria farmacéutica y en la industria agroquímica. Reactivo para la síntesis de aciloína y ∞,β - síntesis de cetonas insaturadas.
Solubilidad
Soluble en agua (9 g/l).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1694-31-1
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.197
Número MDL MFCD00008811
Clave InChI JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
PubChem CID 15538
Nombre IUPAC terc-butilo 3-oxobutanoato
SMILES CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl acetoacetate
Punto de fusión -38°C
Densidad 0.961
pH 5.7
Punto de ebullición 71°C to 72°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.42
Cantidad 500 g
Beilstein 1680303
Información de solubilidad Soluble in water (9g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza ≥98%