Learn More
terc-Butil acetoacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10020540 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10020540 500 mL 500 ML
10366120 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10020540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107785000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1694-31-1 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1694-31-1
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.2
Número MDL MFCD00008811
Clave InChI JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
PubChem CID 15538
Nombre IUPAC terc-butilo 3-oxobutanoato
SMILES CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl acetoacetate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -38°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 190°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.4190 to 1.421
Cantidad 500 mL
Fieser 01,83
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: 9g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in xylene,miscible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido