Learn More
Acetato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid-tert.-butyl ester |
| CAS | 540-88-5 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Acetic acid','tert-butyl ester (8CI), tert-Butyl alcohol','acetate (6CI), 1,1-Dimethylethyl acetate, 2-Acetoxy-2-methylpropane, Acetic acid tert-butyl ester, NSC 59719, TBAc, Texaco lead appreciator, tert-Butyl acetate, tert-Butyl ethanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | acetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |