Learn More
Acetato de terc-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302756 50 g 50 g
11312756 250 g 250 g
11322756 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11302756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08855.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 540-88-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
tert-Butyl acetate is used as a solvent in the production of lacquers, enamels, inks, adhesives, thinners, industrial cleaners and coating blends It is also used as a process solvent for chemical reactions and polymerization. In synthetic organic chemistry, it is used as a tert-butyl group. It serves as an intermediate in the production of pharmaceuticals and synthetic flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de terc-butilo se utiliza como disolvente en la producción de lacas, esmaltes, tintas, adhesivos, diluyentes, limpiadores industriales y mezclas de revestimiento. También se utiliza como disolvente de proceso para reacciones químicas y polimerización. En la química orgánica sintética, se utiliza como un grupo terc-butilo. Sirve como intermedio en la producción de productos farmacéuticos y aromas sintéticos.
Solubilidad
Miscible con éter y etanol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-88-5
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00008807
Clave InChI WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo t-butyl acetate, acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl ethanoate, acetic acid, 1,1-dimethylethyl ester, texaco lead appreciator, acetic acid, tert-butyl ester, tert-butylacetate, tert butyl acetate, 1,1-dimethylethyl acetate, 1,1-dimethyl acetate
PubChem CID 10908
Nombre IUPAC acetato de terc-butilo
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl acetate
Punto de fusión -62°C
Densidad 0.863
Punto de ebullición 94°C to 96°C
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Fórmula lineal CH3CO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.3865
Cantidad 50 g
Número UN UN1123
Beilstein 1699506
Índice Merck 14,1537
Información de solubilidad Miscible with ether and ethanol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%