Learn More
8-hidroxioctanoato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 8-Hydroxyoctanoate |
| CAS | 401901-41-5 |
| Fórmula molecular | C12 H24 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 8-Hydroxyoctanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O3/c1-12(2,3)15-11(14)9-7-5-4-6-8-10-13/h13H,4-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | 8-hidroxioctanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 216.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1725 |