Learn More
terc-butil-7-[4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-mesilaminopirimidin-5-il]-(3R,5S)-isopropilidina-(E)-6-heptenoato, TRC
Código de producto. 30346423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30346423 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30346423 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6917591MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-mesylaminopyrimidin-5-yl]-(3R,5S)-isopropylidine-(E)-6-heptenoate
CAS 371775-73-4
Fórmula molecular C28H38FN3O6S
Cantidad 1 mg
Sinónimo (4R,6S)-6-[(1E)-2-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C28H38FN3O6S/c1-17(2)24-22(25(18-9-11-19(29)12-10-18)31-26(30-24)32-39(8,34)35)14-13-20-15-21(37-28(6,7)36-20)16-23(33)38-27(3,4)5/h9-14,17,20-21H,15-16H2,1-8H3,(H,30,31,32)/b14-13+/t20-,21-/m1/s1
SMILES CC(C)c1nc(NS(=O)(=O)C)nc(c1\C=C\[C@@H]2C[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O2)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC 2-[(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-fluorofenil)-2-(metanosulfonamido)-6-propan-2-ilpirimidin-5-il]etenil]-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 563.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.2465
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.