Learn More
terc-butil-7-[4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-mesilaminopirimidin-5-il]-(3R,5S)-dihidroxi-(E)-6-heptenoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-mesylaminopyr |
| CAS | 1283766-30-2 |
| Fórmula molecular | C25H34FN3O6S |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34FN3O6S/c1-15(2)22-20(12-11-18(30)13-19(31)14-21(32)35-25(3,4)5)23(16-7-9-17(26)10-8-16)28-24(27-22)29-36(6,33)34/h7-12,15,18-19,30-31H,13-14H2,1-6H3,(H,27,28,29) |
| SMILES | CC(C)c1nc(NS(=O)(=O)C)nc(c1C=CC(O)CC(O)CC(=O)OC(C)(C)C)c2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | 7-[4-(4-fluorofenil)-2-(metanosulfonamido)-6-propan-2-ilpirimidin-5-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 523.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 523.2152 |