Learn More
6-hidroxihexanoato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 73839-20-0 |
| Fórmula molecular | C10 H20 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O3/c1-10(2,3)13-9(12)7-5-4-6-8-11/h11H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CCCCCO |
| Nombre IUPAC | 6-hidroxihexanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 188.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1412 |