Learn More
6-hidroxi-2-azaespiro[3.3]heptano-2-carboxilato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 6-Hydroxy-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate |
| CAS | 1147557-97-8 |
| Fórmula molecular | C8 H5 B F6 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 6-Ghydroxy-2-aAzaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5BF6O2/c10-7(11,12)5-2-1-4(9(16)17)3-6(5)8(13,14)15/h1-3,16-17H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(c(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido [3,4-bis(trifluorometil)fenil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 257.925 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.029 |