Learn More
Terc-butilo 6-fluoro-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-3-carboxilato, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10117392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10117392 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10045102 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117392 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07504CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 155601-71-1
Fórmula molecular C11H12FN3O2
Peso molecular (g/mol) 237.234
Número MDL MFCD06797502
Clave InChI INGAFDNQIOIZHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 3-tert-butoxycarbonyl-6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, tert-butyl 6-fluoro-2h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, t-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoropyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo-3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3.4-b pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 7127829
Nombre IUPAC Terc-butilo 6-fluoro-2H-pirazolo[3,4-b]piridina-3-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=C2C=CC(=NC2=NN1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 6-fluoro-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.23
Porcentaje de pureza 97%