Learn More
Tert-Butil 6-cloropiriidazina-3-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate |
| CAS | 1340506-55-9 |
| Fórmula molecular | C9H11ClN2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl 6-chloro-3-pyridazinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11ClN2O2/c1-9(2,3)14-8(13)6-4-5-7(10)12-11-6/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(Cl)nn1 |
| Nombre IUPAC | tert-butil 6-cloropiriidazina-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 214.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0509 |