Learn More
tert-butilo 6-cloro-5(S)-hidroxi-3-oxohexanoato, TRC
Código de producto. 30240827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30240827 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30240827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69088550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154026-92-3
Fórmula molecular C10 H17 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 236.69
Sinónimo Hexanoic acid, 6-chloro-5-hydroxy-3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (5S)-, Hexanoic acid, 6-chloro-5-hydroxy-3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-, (5S)-6-Chloro-5-hydroxy-3-oxohexanoic acid tert-butyl ester, (5S)-6-Chloro-5-hydroxy-3-oxohexanoic acid tert-butyl ester, Tert-Butyl 6-chloro-5(S)-hydroxy-3-oxohexanoate
Nombre IUPAC tert-butil (5S)-6-cloro-5-hidroxi-3-oxohexanoato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)C[C@H](O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 6-Chloro-5(S)-hydroxy-3-oxohexanoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17ClO4/c1-10(2,3)15-9(14)5-7(12)4-8(13)6-11/h8,13H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0815