Learn More
6-amino-3,4-dihidroquinolina-1(2H)-carboxilato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 6-Amino-3,4-dihydroquinoline-1(2H)-carboxylate |
| CAS | 1152923-36-8 |
| Fórmula molecular | C14H20N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl 6-amino-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-8-4-5-10-9-11(15)6-7-12(10)16/h6-7,9H,4-5,8,15H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCc2cc(N)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 6-amino-3,4-dihidro-2H-quinolina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 248.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.1525 |