Learn More
5-hidroxipentanoato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 5-Hydroxypentanoate |
| CAS | 91420-49-4 |
| Fórmula molecular | C9H18O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxypentanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O3/c1-9(2,3)12-8(11)6-4-5-7-10/h10H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CCCCO |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxipentanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 174.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1256 |