Learn More
Terc-butilo 5-bromo-1H-indazol-1-carboxilato, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10552064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552064 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10295844 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10552064 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53210DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 651780-02-8
Fórmula molecular C12H13BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 297.152
Número MDL MFCD08435913
Clave InChI CAQGDWLRIQCXSP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22832025
Nombre IUPAC terc-butilo 5-bromoindazol-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2=C(C=C(C=C2)Br)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-butyl 5-bromo-1h-indazole-1-carboxylate, 1-boc-5-bromo-indazole, n-boc-5-bromo-1h-indazole, n-boc-5-bromoindazole, 1-boc-5-bromo-1h-indazole, n-boc-5-bromo indazole, 1h-indazole-1-carboxylic acid, 5-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl5-bromo-1h-indazole-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-5-bromoindazole, 5-bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.15
Porcentaje de pureza 90%