Learn More
terc-Butilo 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-indol-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10357584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10357584 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10366843 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11356835 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10357584 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53239CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 864771-44-8
Fórmula molecular C18H25BN2O4
Peso molecular (g/mol) 344.22
Número MDL MFCD08437629
Clave InChI MMXDKXUKSKMROG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole-1-carboxylate, 1-boc-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, tert-butyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole-1-carboxylate, 1-n-boc-indazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-indazole-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1h-indazole-1-carboxylic acid, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole-1-carboxylate
PubChem CID 18525862
Nombre IUPAC terc-butilo 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indazol-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1N=CC2=CC(=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole-1-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.22
Porcentaje de pureza 97%