Learn More
Terc-butilo 4-[(trifluorometil)sulfoniloxi]-5,6-dihidropiridina-1(2h)-carboxilato, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10239333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10239333 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10105663 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10239333 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07986DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 138647-49-1
Fórmula molecular C11H16F3NO5S
Peso molecular (g/mol) 331.31
Número MDL MFCD09997858
Clave InChI WUBVEMGCQRSBBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-trifluoromethyl sulfonyl oxy-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl trifluoromethanesulfonate, n-boc-4-trifluoromethanesulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-trifluoromethanesulfonate, tert-butyl 4-trifluoromethylsulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 4-trifluoromethanesulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1 2h-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-trifluoromethyl sulfonyl oxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yltrifluoromethanesulfonate, tert-butyl 4-trifluoromethane sulfonyloxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
PubChem CID 10991161
Nombre IUPAC Terc-butilo 4-(trifluorometilsulfonilloxi)-3,6-dihidro-2H-piridina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-[(trifluoromethyl)sulfonyloxy]-5, 6-dihydropyridine-1(2h)-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.31
Porcentaje de pureza 97%