Learn More
4-yodobenzoato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 4-Iodobenzoate |
| CAS | 120363-13-5 |
| Fórmula molecular | C11H13IO2 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 4-Iodobenzoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 4-iodobenzoate, tert-Butyl p-Iodobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13IO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(I)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-yodobenzoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 304.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.996 |