Learn More
4-Yodo-3,5-dimetil-1H-pirazol-1-carboxilato terbutílico, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 4-iodo-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate |
| CAS | 857283-71-7 |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C10H15IN2O2 |
| Número MDL | MFCD08271887 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | tert-butyl 4-iodo-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl4-iodo-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, 1h-pyrazole-1-carboxylicacid, 4-iodo-3,5-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester |
| Show More |