Learn More
4-hidroxibutanoato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 4-Hydroxybutanoate |
| CAS | 59854-12-5 |
| Fórmula molecular | C8H16O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxybutanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, tert-Butyl 4-Hydroxybutyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O3/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9/h9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CCCO |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibutanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 160.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1099 |