Learn More
(4-clorobenzoil)oxicarbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl (4-Chlorobenzoyl)oxycarbamate |
| CAS | 960287-60-9 |
| Fórmula molecular | C12H14ClNO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-12(2,3)17-11(16)14-18-10(15)8-4-6-9(13)7-5-8/h4-7H,1-3H3,(H,14,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NOC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-clorobenzoato de [(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino] |
| Peso molecular (g/mol) | 271.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.0611 |