Learn More
4-(Bromometil)benzoato de terc-butilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467537 10 g 10 g
15457537 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35540.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108052-76-2 | C12H15BrO2 | 271.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108052-76-2
Fórmula molecular C12H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 271.154
Número MDL MFCD04973450
Clave InChI GSIBTIUXYYFCPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethylbenzoic acid tert-butyl ester, 4-bromomethyl-benzoic acid tert-butyl ester, 4-bromomethyl benzoic acid tert-butyl ester, tert-butyl p-bromomethyl benzoate, 4-bromo methyl benzoic acid mono tert-butyl ester, tert-butyl-4-bromomethylbenzoate, 1,1-dimethylethyl 4-bromomethyl benzoate, benzoic acid, 4-bromomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-bromomethyl-benzoic acid, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 11414578
Nombre IUPAC 4-(bromometil)benzoato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.15
Porcentaje de pureza 95%