Learn More
4-Bromo-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 4-Bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate |
| CAS | 1628047-84-6 |
| Fórmula molecular | C18 H17 Br N2 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17BrN2O3/c1-18(2,3)24-17(22)14-5-4-12(19)9-15(14)23-13-8-11-6-7-20-16(11)21-10-13/h4-10H,1-3H3,(H,20,21) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(Br)cc1Oc2cnc3[nH]ccc3c2 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 389.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.0423 |