Learn More
4-(benzo[b]tiofen-4-il)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tert-butyl 4-(benzo[b]thiophen-4-yl)piperazine-1-carboxylate |
| CAS | 1191901-07-1 |
| Fórmula molecular | C17 H22 N2 O2 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N2O2S/c1-17(2,3)21-16(20)19-10-8-18(9-11-19)14-5-4-6-15-13(14)7-12-22-15/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2cccc3sccc23 |
| Nombre IUPAC | 4-(1-benzotiofen-4-il)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 318.434 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.14 |