Learn More
4-azidopiperidina-1-carboxilato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 4-Azidopiperidine-1-carboxylate |
| CAS | 180695-80-1 |
| Fórmula molecular | C10 H18 N4 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-4-8(5-7-14)12-13-11/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)[N-][N+]#N |
| Nombre IUPAC | diazonio-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidin-4-il]azanida |
| Peso molecular (g/mol) | 226.275 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.143 |