Learn More
4-(Aminometil)indolina-1-carboxilato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 4-(Aminomethyl)indoline-1-carboxylate |
| CAS | 1086392-32-6 |
| Fórmula molecular | C14H20N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-8-7-11-10(9-15)5-4-6-12(11)16/h4-6H,7-9,15H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2c(CN)cccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-(aminometil)-2,3-dihidroindol-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 248.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.1525 |