Learn More
terc-Butilo 4-(aminocarbotioil)tetrahidropiridin-1(2H)-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10426302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10426302 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10601133 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
11386965 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10426302 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00952DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 214834-18-1
Fórmula molecular C11H20N2O2S
Peso molecular (g/mol) 244.353
Clave InChI SCGQNJHAAYUQOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-thiocarbamoylpiperidine, tert-butyl 4-aminocarbothioyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carbothioamide, tert-butyl 4-thiocarbamoylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-4-carbamothioylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-thiocarboxamide, tert-butyl 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 2735648
Nombre IUPAC terc-butilo 4-carbamotioilpiperidin-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.36
Porcentaje de pureza 95%