Learn More
terc-Butilo 4-(aminocarbonil)tetrahidropiridina-1(2H)-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10631513
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10631513 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10691123 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
11376965 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
3 options
Código de producto. 10631513
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00951DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 91419-48-6
Fórmula molecular C11H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 228.292
Número MDL MFCD02180953
Clave InChI YHFUWPUJUMZXBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-n-boc-piperidine-4-carboxamide, 1-n-boc-isonipecotamide, 1-n-boc-4-piperidinecarboxamide, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxamide, n-boc-4-piperidine carboxamide, 1-boc-4-piperidinecarboxamide, 4-carbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-aminocarbonyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-aminocarbonyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-carbamoylpiperidinecarboxylate
PubChem CID 2735646
Nombre IUPAC terc-butilo 4-carbamoilpiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.29
Porcentaje de pureza 97%