Learn More
Clorhidrato de terc-butilo de 4-aminobutirato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442669 1 g 1 g
15452669 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65936.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58640-01-0 | C8H18ClNO2 | 195.687 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Empleado como un intermediario importante para la materia prima para el sector farmacéutico.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58640-01-0
Fórmula molecular C8H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 195.687
Número MDL MFCD00270592
Clave InChI CZVNLCOJFFYZPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride, h-gamma-abu-otbu.hcl, h-gamma-abu-otbu hcl, gamma-aminobutyric acid t-butyl ester hcl, gamma-aminobutyric acid t-butyl ester hydrochloride, 4-aminobutyric acid tert-butyl ester hydrochloride, h-, a-abu-otbu.hcl, h-gaba-otbu . hcl, h-.gamma.-abu-otbu.hcl, h-gamma-abu-otbu hydrochloride
PubChem CID 24750478
Nombre IUPAC 4-aminobutanoato de terc-butilo; clorhidrato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Color Blanco
Fórmula lineal H2NCH2CH2CH2CO2C(CH3)3·HCl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.69
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo