Learn More
Terc-butilo 4-amino-1-piperidinacarboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10360244 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10360244 1 g Frasco de vidrio 1 g
10549803 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10360244 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384860010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87120-72-7 | C10H21N2O2 | 201.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87120-72-7
Fórmula molecular C10H21N2O2
Peso molecular (g/mol) 201.29
Número MDL MFCD01076201
Clave InChI LZRDHSFPLUWYAX-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-amino-1-boc-piperidine, 1-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-amino-piperidine, 4-amino-1-n-boc-piperidine, 4-amino-n-boc piperidine, 1-boc-4-amino piperidine, 1-n-boc-4-aminopiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-aminopiperidine, n-1-boc-4-aminopiperidine
PubChem CID 1268291
Nombre IUPAC terc-butilo 4-aminopiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC([NH3+])CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.