Learn More
Terc-butilo 4-(5-iodopirid-2-il)piperazina-1-carboxilato, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10382195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10382195 5 g 5 g
10341063 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10382195 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43911DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 497915-42-1
Fórmula molecular C14H20IN3O2
Peso molecular (g/mol) 389.24
Número MDL MFCD07781193
Clave InChI RJHWOWJRQNENIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-5-iodo-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-iodopyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-5-iodopyridin-2-yl piperazine, 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-1aoz2, tert-butyl 4-5-iodanylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-iodo-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-iodo-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7164639
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(5-iodopiridin-2-il)piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-(5-iodopyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.23
Porcentaje de pureza 97%