Learn More
4-[5-(Hidroximetil)pirid-2-il]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10632065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10632065 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10026262 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10632065 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43909CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 857284-20-9
Fórmula molecular C15H23N3O3
Peso molecular (g/mol) 293.367
Número MDL MFCD08060526
Clave InChI QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7537576
Nombre IUPAC 4-[5-(hidroximetil)piridin-2-il]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)pyrid-2-yl]piperazine-1-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.36
Porcentaje de pureza 97%