Learn More
4-[5-(Hidroximetil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]piperidina-1-carboxilato de terc-butilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10587273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10587273 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10321043 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10587273 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31109CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 857283-66-0
Fórmula molecular C15H24N2O3S
Peso molecular (g/mol) 312.428
Número MDL MFCD07368658
Clave InChI YNLQKGMVENCCLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine, n1-boc protected, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 7164575
Nombre IUPAC 4-[5-(hidroximetil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.43
Porcentaje de pureza 95%