Learn More
4-(5-Bromo-1H-indazol-3-il)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 4-(5-Bromo-1H-indazol-3-yl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 1198284-77-3 |
| Fórmula molecular | C17H22BrN3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22BrN3O2/c1-17(2,3)23-16(22)21-8-6-11(7-9-21)15-13-10-12(18)4-5-14(13)19-20-15/h4-5,10-11H,6-9H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)c2n[nH]c3ccc(Br)cc23 |
| Nombre IUPAC | 4-(5-bromo-2H-indazol-3-il)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 380.28 |