Learn More
4-(5-Bromo-1H-indazol-3-il)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30333568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30333568 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30333568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB58867810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(5-Bromo-1H-indazol-3-yl)piperidine-1-carboxylate
CAS 1198284-77-3
Fórmula molecular C17H22BrN3O2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22BrN3O2/c1-17(2,3)23-16(22)21-8-6-11(7-9-21)15-13-10-12(18)4-5-14(13)19-20-15/h4-5,10-11H,6-9H2,1-3H3,(H,19,20)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)c2n[nH]c3ccc(Br)cc23
Nombre IUPAC 4-(5-bromo-2H-indazol-3-il)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 380.28
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.