Learn More
Terc-butilo 4-{4-[(metilamino)metil]pirid-2-il}piperacina-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10377494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10377494 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11346835 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10377494 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50646DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 946409-15-0
Fórmula molecular C16H26N4O2
Peso molecular (g/mol) 306.41
Número MDL MFCD09966148
Clave InChI BNLNDKXJNWJYKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 28765107
Nombre IUPAC terc-butilo 4-[4-(metilaminometil)piridin-2-il]piperacina-1-carboxilato
SMILES CNCC1=CC(=NC=C1)N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]pyrid-2-yl}piperazine-1-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.41
Porcentaje de pureza 97%